Läs mer
N-(3-aminopropyl)imidazol, 98 %
Produktkod. 10584721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584721 50 g Glasflaska 50g
10439671 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351940500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5036-48-6
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.18
MDL-nummer MFCD00009819
InChI-nyckel KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
IUPAC-namn 3-imidazol-l-ylpropan-l-amin
LEDER NCCCN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Aminopropyl)imidazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -68,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0620g/mL, 1.062
Kokpunkt 296,0 °C
Flampunkt 154 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5175 till 1,5195
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
Formel vikt 125.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(3-Aminopropyl)imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.