Läs mer
N-(3-Aminopropyl)-n-dodecylpropane-1,3-diamine (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Aminopropyl)-n-dodecylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 2372-82-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C18 H41 N3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl- (9CI), Dodecylamine, N,N-bis(3-aminopropyl)- (6CI,7CI,8CI), N1-(3-Aminopropyl)-N1-dodecyl-1,3-propanediamine, Bis(3-aminopropyl)dodecylamine, Grotan BA 21, Lonzabac 12, Lonzabac 12.100, Lonzabac 12.30, Lonzabac 1230, Mistral, N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine, N,N-Bis(3-aminopropyl)laurylamine, RC 5637, Triameen Y 12, Triameen Y 12D, Triamine Y 12D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H41N3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-21(17-12-14-19)18-13-15-20/h2-20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCN(CCCN)CCCN |
| IUPAC-namn | N'-(3-aminopropyl)-N'-dodecylpropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.54 |
| Visa mer |