Läs mer
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline |
| CAS | 53485-07-7 |
| Molekylformel | C10H16N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N1-Methyl-N1-phenyl-1,3-propanediamine, 3-(Methylphenylamino)propylamine, 3-(N-Methylanilino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenyl-1,3-propanediamine, N1-Methyl-N1-phenylpropan-1,3-diamine, N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine, N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2/c1-12(9-5-8-11)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9,11H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCCN)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N'-methyl-N'-phenylpropane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.25 |
| Formel vikt | 164.1313 |