Läs mer
(+/-)-N-3-Bensylnirvanol, TRC
Produktkod. 30133027
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133027 50 mg
30004964 10 mg
30007094 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28577050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93879-40-4
Molekylformel C18 H18 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 294.35
IUPAC-namn 3-benzyl-5-etyl-5-fenylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CCC1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-N-3-Benzylnirvanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)
Formel vikt 294.1368
Procent renhet >95%