missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, Mikromol™

Produktkod. 17994006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994006 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17994006 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3374.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide
CAS 1205540-16-4
Analyt- eller komponentnamn N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H17 Br F3 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
InChI formel InChI=1S/C24H17BrF3N5O/c1-14-4-5-15(22(34)31-19-11-17(24(26,27)28)10-18(25)12-19)9-21(14)33-23-30-8-6-20(32-23)16-3-2-7-29-13-16/h2-13H,1H3,(H,31,34)(H,30,32,33)
LEDER Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(Br)cc(c4)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 528.3239
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 527.0569 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.