Läs mer
N-(3-bromopropyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30346103
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30346103 50 g
1 options
Produktkod. 30346103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68863650G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Molekylformel C11H10BrNO2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
InChI formel InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
LEDER BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(3-bromopropyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 268.11