Läs mer
N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)/t18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 499.1703 |