missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide, TRC

Produktkod. 30354175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354175 25 mg
30353460 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43286025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68982-90-1
Molekylformel C23H25N5O8
Molekylvikt (g/mol) 499.47
Synonym (S)-4-((2-((2-((1-((4-Nitrophenyl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-4-oxobutanoic Acid, Chymotrypsin Substrate I, Colorimetric
IUPAC-namn 4-[[2-[[2-[[(2S)-1-(4-nitroanilino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-2-oxoethyl]amino]-4-oxobutanoic acid
LEDER OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)/t18-/m0/s1
Formel vikt 499.1703
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.