Läs mer
N-(3-klor-2-metylfenyl)-2-hydroxynikotinamid, TRC
Produktkod. 17989434
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989434 2.5 g
17918504 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17989434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3694402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72646-00-5
Molekylformel C13 H11 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 262.69
Synonym N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxamide, N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
IUPAC-namn N-(3-klor-2-metylfenyl)-2-hydroxypyridin-3-karboxamid
LEDER Cc1c(Cl)cccc1NC(=O)c2cccnc2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-13(18)9-4-3-7-15-12(9)17/h2-7H,1H3,(H,15,17)(H,16,18)
Formel vikt 262.0509