Läs mer
N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine |
| CAS | 231278-20-9 |
| Molekylformel | C21H14ClFIN3O |
| MDL-nummer | MFCD09998827 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | IC1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.71 |
| Procent renhet | 99% |