Learn More
N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine, 99%, BLD Pharm™
Product Code. 30939036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30939036 5 g 5g
30930758 10 g 10g
30934546 1 g 1g
30932469 25 g 25g
30931707 100 g 100g
30929743 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30939036 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1425105g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 231278-20-9
Molecular Formula C21H14ClFIN3O
MDL Number MFCD09998827
Quantity 5 g
SMILES IC1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1
Molecular Weight (g/mol) 505.71
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.