missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride |
| CAS | 851684-46-3 |
| Molekylformel | C21H15Cl2FIN3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine Monohydrochloride, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14ClFIN3O.ClH/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21;/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27);1H |
| LEDER | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1 |
| IUPAC-namn | N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?