Läs mer
N-[3-klor-4-[(3-fluorfenyl)metoxy]fenyl]-6-jod-4-kinazolinamin, TRC
Produktkod. 30338457
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30338457 250 mg
1 options
Produktkod. 30338457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB807825250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-
CAS 231278-20-9
Molekylformel C21 H14 Cl F I N3 O
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-iodoquinazoline, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline, N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazoline-4-amine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine, [3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl](6-iodoquinazolin-4-yl)amine
InChI formel InChI=1S/C21H14ClFIN3O/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27)
LEDER Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1
IUPAC-namn N-[3-klor-4-[(3-fluorfenyl)metoxi]fenyl]-6-jodoquinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 505.71
Formel vikt 504.9854