Läs mer
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide |
| CAS | 219529-31-4 |
| Molekylformel | C9H6ClFN2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClFN2O/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14) |
| LEDER | Fc1ccc(NC(=O)CC#N)cc1Cl |
| IUPAC-namn | N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.61 |
| Formel vikt | 212.0153 |