Läs mer
N-(3-klor-4-fluorfenyl)-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin, Mikromol™
Produktkod. 30049443
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049443 25 mg
1 options
Produktkod. 30049443 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(3-klor-4-fluorfenyl)-6,7-metoxyquinazolin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
CAS 153437-78-6
Analyt- eller komponentnamn O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16H13ClFN3O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
IUPAC-namn N-(3-klor-4-fluorfenyl)-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 333.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 333,068 g/mol