Läs mer
N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide, MedChemExpress
Produktkod. 16419237
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16419237 5 mg
1 options
Produktkod. 16419237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15603
MedChemExpress TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide
Fysisk form Solid
CAS 339071-18-0
Färg Light Nude
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14ClN3O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (977.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC(C=C(/N=C/NO)C=C1)=C1N2CCOCC2
Molekylvikt (g/mol) 255.7
Formel vikt 255.7
Procent renhet 99.08%