Läs mer
N-(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-Beta-alanine, TRC
Produktkod. 30180033
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30180033 25 mg
1 options
Produktkod. 30180033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42434025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104748-87-0
Molekylformel C17H17ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 380.85
Synonym Tianeptine Metabolite MC3;
LEDER CN1c2ccccc2C(NCCC(=O)O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-beta-alanine