missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(3-Dibenzofuranyl)-5-nitro-2-furancarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Dibenzofuranyl)-5-nitro-2-furancarboxamide |
| CAS | 329198-87-0 |
| Molekylformel | C17 H10 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-3-Dibenzofuranyl-5-nitro-2-furancarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10N2O5/c20-17(14-7-8-16(24-14)19(21)22)18-10-5-6-12-11-3-1-2-4-13(11)23-15(12)9-10/h1-9H,(H,18,20) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1oc(cc1)C(=O)Nc2ccc3c(oc4ccccc34)c2 |
| IUPAC-namn | N-dibenzofuran-3-yl-5-nitro-furan-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.27 |
| Formel vikt | 322.059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?