missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(3-(Dimethylamino)propyl)dodecanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-(Dimethylamino)propyl)dodecanamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20) |
| Formel vikt | 284.2828 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?