missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide Hydrochloride |
| CAS | 71732-95-1 |
| Molekylformel | C17 H36 N2 O . H Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]dodecanamide Hydrochloride, (Laurylamidopropyl)dimethylamine Hydrochloride, 3-Dodecanamidopropyldimethylamine Hydrochloride, Dimethylaminopropyllaurylamide Hydrochloride, Lexamine L 13 Hydrochloride, Mackine 801 Hydrochloride, N,N-Dimethylaminopropyldodecylamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide Hydrochloride, NSC 79892 Hydrochloride, N',N'-Dimethyl-N-dodecanoyl-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Schercodine L Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3;/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N-[3-(dimethylamino)propyl]dodecanamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.942 |
| Formel vikt | 320.259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?