Läs mer
N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride |
| CAS | 2514724-67-3 |
| Molekylformel | C13H28N2O•HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H |
| LEDER | O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl |
| IUPAC-namn | N-(3-(dimethylamino)propyl)octanamide hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.83 |
| Formel vikt | 264.2 |