Läs mer
N-[3-(dimetylamino)propyl] Perfluorhexanesulfonamid (>85 %), TRC
Produktkod. 30136827
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136827 100 mg
30138121 250 mg
17912675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD616080100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50598-28-2
Molekylformel C11 H13 F13 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 484.2774
Synonym 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
IUPAC-namn N-[3-(dimetylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorhexan-1-sulfonamid
LEDER CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13F13N2O2S/c1-26(2)5-3-4-25-29(27,28)11(23,24)9(18,19)7(14,15)6(12,13)8(16,17)10(20,21)22/h25H,3-5H2,1-2H3
Formel vikt 484.049