Läs mer
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine), Mikromol™
Produktkod. 30052151
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052151 100 mg
1 options
Produktkod. 30052151 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0731.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
CAS 696-44-6
Analyt- eller komponentnamn N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tolnaftate Imp. D (EP), N,3-Dimethylaniline, N-Methyl-m-toluidine, Tolnaftate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
LEDER CNc1cccc(C)c1
IUPAC-namn N,3-dimethylaniline
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 121.0891 g/mol