Läs mer
N-[3-(Dimetyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7,8,8-tridekafluor-1-oktansulfonamid, TRC
Produktkod. 17973655
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973655 100 mg
17961435 50 mg
17942415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD334450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80475-32-7
Molekylformel C13 H17 F13 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 528.33
Synonym 1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, N-oxide, N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide, Capstone A, Capstone product A
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooctylsulfonylamino) propan-1-aminoxid
LEDER C[N+](C)([O-])CCCNS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17F13N2O3S/c1-28(2,29)6-3-5-27-32(30,31)7-4-8(14,15)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h27H,3-7H2,1-2H3
Formel vikt 528.0752
Procent renhet >95%