Läs mer
N,3-Diphenyl-2-(2-methyl-1-oxopropyl)4-oxo-N-benzenebutanamide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,3-Diphenyl-2-(2-methyl-1-oxopropyl)4-oxo-N-benzenebutanami |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25NO3/c1-18(2)24(28)23(26(30)27-21-16-10-5-11-17-21)22(19-12-6-3-7-13-19)25(29)20-14-8-4-9-15-20/h3-18,22-23H,1-2H3,(H,27,30) |
| Formel vikt | 399.1834 |