Läs mer
N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11377476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377476 1 g 1g
11387476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09538.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-05-9
Molekylformel C7H7FN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.205
MDL-nummer MFCD00041167
InChI-nyckel YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC-namn (3-fluorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Fluorophenyl)thiourea
Smältpunkt 114°C to 117°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2718454
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%