Läs mer
N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7045132
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11377476
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09538.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-05-9
Molekylformel C7H7FN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.205
MDL-nummer MFCD00041167
InChI-nyckel YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC-namn (3-fluorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Fluorophenyl)thiourea
Smältpunkt 114°C to 117°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2718454
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%