Läs mer
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide, ≥90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324292
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10324292 1 g 1g
10082124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00187DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 86847-64-5
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.245
MDL-nummer MFCD01830170
InChI-nyckel ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC-namn N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet 90%