Läs mer
N-(3-formyl-4-pyridinyl)-2,2-dimetylpropanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10009291
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10009291 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10703823 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10009291 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00095DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 86847-71-4
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.245
MDL-nummer MFCD03086208
InChI-nyckel ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
PubChem CID 2779664
IUPAC-namn N-(3-formylpyridin-4-yl)-2,2-dimetylpropanamid
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%