Läs mer
n-(3-formylfenyl)metansulfonamid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10147252
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147252 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10004982 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07105CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 55512-05-5
Molekylformel C8H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 199.22
MDL-nummer MFCD03198179
InChI-nyckel CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
PubChem CID 2794787
IUPAC-namn N-(3-formylfenyl)metansulfonamid
LEDER CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.23
Procent renhet 97%