Läs mer
N-(3-Guanidino-4-methylphenyl)-4-(methylpiperazine-1-yl-methyl)benzamide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Guanidino-4-methylphenyl)-4-(methylpiperazine-1-yl-methyl)benzamide Dihydrochloride |
| CAS | 581076-67-7 |
| Molekylformel | C21H30Cl2N6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[3-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide Dihydrochloride, Imatinib impurity N-[2-Methyl-5-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]amino]phenyl]guanidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O.2ClH/c1-15-3-8-18(13-19(15)25-21(22)23)24-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27;;/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3,(H,24,28)(H4,22,23,25);2*1H |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=CC=C(C)C(NC(N)=N)=C3.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | N-(3-guanidino-4-methylphenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.41 |
| Formel vikt | 452.19 |