Läs mer
N-(3-hydroxyfenyl)maleimid, TRC
Produktkod. 30406240
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406240 50 mg
30392962 200 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH58709050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63381-38-4
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
IUPAC-namn 1-(3-hydroxyfenyl)pyrrol-2,5-dion
LEDER Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Formel vikt 189.0426