Läs mer
N-(3-hydroxyfenyl)tiourea, 97 %
Produktkod. 11392377
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392377 2 g 2g
11302387 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09975.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3394-05-6
MDL-nummer MFCD00022167
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Smältpunkt 175 °C till 180 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel C8H8N2O6
Kvantitet 2 g
Beilstein 2090372
Synonym 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
InChI-nyckel WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-4,5-dinitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Formel vikt 168.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.