Läs mer
N-(3-hydroxypropyl)phthalimide, 99%
Produktkod. p-3212918 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736183 25 g Glass bottle 25g
10441543 100 g Glass bottle 100g
2 options
Produktkod. 10736183
Brand: Thermo Scientific Acros 377010250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883-44-3
Molekylformel C11H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00023097
InChI-nyckel BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC-namn 2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 77°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: < 1g/l
Formel vikt 205.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder