Läs mer
N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c14-10(15)6-13-11-2-8-1-9(3-11)5-12(16,4-8)7-11/h8-9,13,16H,1-7H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 225.1365 |