Läs mer
N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycyl-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c20-14(19-3-1-2-13(19)15(21)22)9-18-16-5-11-4-12(6-16)8-17(23,7-11)10-16/h11-13,18,23H,1-10H2,(H,21,22)/t11?,12?,13-,16?,17?/m0/s1 |
| Formel vikt | 322.189 |
| Procent renhet | >95% |