missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(3-Indolylacetyl)glycine, TRC

Produktkod. 30011571
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011571 250 mg -
30012101 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI628005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13113-08-1
Molekylformel C12 H12 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 232.24
Synonym N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]glycine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)glycine, Indole-3-acetylglycine
IUPAC-namn 2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(3-Indolylacetyl)glycine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3/c15-11(14-7-12(16)17)5-8-6-13-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,13H,5,7H2,(H,14,15)(H,16,17)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232.0848
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.