Läs mer
N-(3-Indolylacetyl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Indolylacetyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3/c15-11(14-7-12(16)17)5-8-6-13-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,13H,5,7H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 232.0848 |
| Frakt skick | Room Temperature |