missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropyl) Pindolol-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropyl) Pindolol-d14 |
| CAS | 1246815-15-5 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]-alpha-[[(1-methylethyl-d7)amino]methyl]-1H-indole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-5-9(13)8(7(14)3-4-12)11(16)6(2)10(5)15/h5-6H,3,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1C(=O)C(C)C(=O)C(=C1N)C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-(2-amino-3,5-dimethyl-4,6-dioxocyclohexen-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.225 |
| Formel vikt | 220.085 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?