Läs mer
N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | m-Acrylanisidide |
| CAS | 17208-99-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | m-Acrylanisidide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propenamide, N-(3-methoxyphenyl)-, m-Acrylanisidide (8CI), N-(3-Methoxyphenyl)-2-propenamide, N-(3-Methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-3-10(12)11-8-5-4-6-9(7-8)13-2/h3-7H,1H2,2H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cccc(NC(=O)C=C)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3-methoxyphenyl)prop-2-enamide |
| Visa mer |