missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide, TRC

Produktkod. 17933275
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933275 250 mg
17963275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17933275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331015250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1083100-27-9
Molekylformel C25 H22 F6 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 556.52
Synonym 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
IUPAC-namn 1-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]-2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methylsulfanyl]benzimidazole
LEDER Cc1c(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C)nccc1OCC(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22F6N4O2S/c1-15-18(32-9-7-21(15)36-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)38-12-19-16(2)22(8-10-33-19)37-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formel vikt 556.1368
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.