missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22F6N4O2S/c1-15-18(32-9-7-21(15)36-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)38-12-19-16(2)22(8-10-33-19)37-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 556.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?