Läs mer
N-[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridinyl]metyllansoprazol, TRC
Produktkod. 30470538
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470538 100 mg
30466037 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30470538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1083100-26-8
Molekylformel C25H22F6N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 572.52
Synonym 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Impurity
IUPAC-namn 1-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]-2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfinyl]benzimidazol
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22F6N4O3S/c1-15-18(32-9-7-21(15)37-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)39(36)12-19-16(2)22(8-10-33-19)38-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formel vikt 572.1317