missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 5321-61-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H18 N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2.2ClH/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14;;/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3;2*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?