missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(3-Methylbutyryl-d9)glycine, CDN

Produktkod. 30317650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317650 0.01 g
30314605 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317650 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76370.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(3-Methylbutanoyl)glycine 3-Methylbutanoyl-d9
CAS 1330037-21-2
Molekylformel C7 2H9 H4 N O3
Kvantitet 0.01 g
Synonym Glycine, N-[3-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,2,3,4,4,4-d6]-, N-(3-(Methyl-d3)-1-oxobutyl-2,2,3,4,4,4-d6)glycine, Isovalerylglycine-d9, N-Isovaleroylglycine-d9, N-Isovalerylglycined-d9, N-(3-Methylbutanoyl)glycine-D9 (3-Methylbutanoyl-D9)
InChI formel InChI=1 S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i1D3,2D3,3D2,5 D
LEDER C(NCC(O)=O)(C(C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H])([2 H])[2 H])=O
IUPAC-namn 2-[[2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoyl]amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 168.24
Formel vikt 168.146 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.