missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(3-Methylbutyryl)glycine-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-d2 |
| CAS | 1219795-09-1 |
| Molekylformel | C7 2H2 H11 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine-2,2-d2, Isovalerylglycine-d2, N-Isovaleroylglycine-d2, N-Isovalerylglycine-d2, N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(3-methylbutanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vikt | 161.1021 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?