Läs mer
N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 177.046 |