Läs mer
N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H |
| Formel vikt | 199.0434 |