Läs mer
N-(3-Morpholinopropyl) Gefitinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37ClFN5O4/c1-37-27-20-26-23(19-28(27)40-13-3-7-35-11-16-39-17-12-35)29(33-21-32-26)36(22-4-5-25(31)24(30)18-22)8-2-6-34-9-14-38-15-10-34/h4-5,18-21H,2-3,6-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 573.252 |