Läs mer
N-(3-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 335254-77-8 |
| Molekylformel | C17H18N2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(3-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O4/c1-17(2,3)23-16(20)18-14-10-9-13(11-15(14)19(21)22)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | O=C(NC1=C(N(=O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3-nitro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.34 |
| Formel vikt | 314.13 |